Learn More
WTW™ Ammoniak- und Ammonium-Test Kits
Click to view available options
Typ:
CombiCheck Ammonium (NH4)-Reagenztestkit
CombiCheck Sulfat (SO4)-Reagenztestkit
Kalzium (CA) Reagenztestkit
Küvette
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
25 Stück
50 Stück
Specifications
Specifications
| Analyten | Glyoxal-bis-hydroxyanil |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex Photometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 0,010 bis 3 mg/l NH4-N, 0,000 bis 0,730 mg/l NH3; (pH 8,5 bei 25 °C) |
| Ausreichend für | 100 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Kalzium (CA) Reagenztestkit |
Safety and Handling
Product Identifier
- ammonium test methode
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide, 1-hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid