Learn More
WTW™ Ammoniak- und Ammonium-Test Kits
Click to view available options
Anzahl Tests:
90
Packungsgröße:
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Indophenolblau (Berthelot-Reaktion), NH4-x: Salyticate |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Meerwasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, SpectroFlex Photometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 90 |
| Ausreichend für | 25 Tests |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | CombiCheck Ammonium (NH4)-Zelltestkit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium Cell Test A6/25 252072_ Method: photometric_0.20 - 8.00 mg/l NH
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitroprusside, troclosene sodium,dihydrate