Learn More
Ammelide, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30328657 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328657 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10241000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammelide
CAS 645-93-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ammelide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H4 N4 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ammelide (6CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-amino- (8CI), s-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, dihydro-6-imino- (7CI), 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 2-Amino-1,3,5-triazine-4,6-dione, 2-Amino-4,6-dihydroxy-s-triazine, Ammelid, GS 35713, Melanurenic acid, NSC 8146, s-Dihydroxyaminotriazine
InChI-Formel InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1nc(O)nc(O)n1
IUPAC-Name 6-Amino-1,3,5-triazin-2,4-diol
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 128.09
Menge 100 mg
Formelmasse 128,0334 g/mol