Learn More
Amlodipin-Besylat, TRC
Artikelnummer. 17971935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971935 5 g 5 Gramm
17942715 100 mg 100 Milligramm
17952365 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17971935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6335005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111470-99-6
Summenformel C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 567.05
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate (1:1), (±)-3-Ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate monobenzenesulfonate, (±)-Amlodipine besylate, AM Arya 5, Alkapress, Alopres, Amcard, Amdepin, Amdipin, Amilo, Amlodin, Amlodin OD, Amlodipine benzenesulfonate, Amlodipine benzenesulfonate salt, Amlodipine besylate, Amlodis, Amlogard, Amlopers 5, Amlopin, Amlor, Amlosyn, Amlovas, Antacal, Calchek, Cardilopin, Istin, Lowrac, Monopina, Myodura, Normodipine, Norvas, Norvasc, Norvask, Regcor, Tensivask, UK 48340-26, Vazkor
IUPAC-Name Benzolsulfonsäure; 3-O-Ethyl 5-O-Methyl 2-(2-Aminoethoxymethyl)-4-(2-Chlorophenyl)-6-Methyl-1,4-Dihydropyridin-3,5-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amlodipine besilate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Formelmasse 566.149
Reinheit (%) >95%