Learn More
Amitriptylinhydrochlorid Lipomed
Artikelnummer. 30461814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30461814 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461814 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMAMI754HC10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Amitriptylinhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amitriptyline Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H23 N . Cl H
Synonym Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9 CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4 ]cycloheptadiene hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 313.86
Menge 10 mg
Formelmasse 313,1597 g/mol