missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amitraz, TRC

Artikelnummer. 30136279
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136279 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30136279 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6333201G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 33089-61-1
Summenformel C19 H23 N3
Molekulargewicht (g/mol) 293.41
Synonym Formamidine, N-methyl-N'-2,4-xylyl-N-(N-2,4-xylylformimidoyl)- (8CI), N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl]-N-methylmethanimidamide, 1,5-Di(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1,3,5-triazapenta-1,4-diene, Acarac, Amigard, Amitraz, ApiVar, Apivar ND, Azaform, BAAM, BAAM (pesticide), BTS 27419, Bovitraz, ENT 27967, Edrizar, Ektodex, Fumilat A, Mitaban, Mitac, NSC 324552, N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl-N-methylimidoformamide, Ovasyn, Parsec, Preventic, TCL, Taktic, Triatox, Triazid, U 36059, Varamit
IUPAC-Name N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-[(2,4-dimethylphenyl)iminomethyl]-N-methylmethanimidamide
SMILES CN(C=Nc1ccc(C)cc1C)C=Nc2ccc(C)cc2C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Amitraz
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amitraz
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 1 g
Formelmasse 293.1892
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.