missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amitraz, Fluka™

Artikelnummer. 16222902 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16222902 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16222902 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. R1613100MG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Analytischer Standard, Referenzmaterial

Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.

  • Nach ISO 9001 hergestellt
  • Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
  • Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
  • Technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Amitraz
Verpackung Glasflasche
CAS 33089-61-1
Farbe Gelb-Weiß
Schmelzpunkt 86°C to 88°C
Synonym N′-(2,4-Dimethylphenyl)-N-{[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl}-N-methylmethanimidamide
Industry Type Environmental Analysis
Molekulargewicht (g/mol) 293.4
Menge 100 mg
Güte Analysenstandard
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.