Learn More
Amiodarone hydrochloride, Thermo Scientific™
A non-selective ion channel blocker; also an antiarrhythmic agent
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60456.14
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15413229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.75 CHF
    145.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 17.10 CHF
    10% Rabatt
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Amiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
19774-82-4
681.778
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
441325
CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
C25H30ClI2NO3
MFCD00069204
amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
(2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
Spezifikation
Amiodarone hydrochloride
C25H30ClI2NO3
25g
amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
(2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
441325
19774-82-4
MFCD00069204
14,482
Soluble in chloroform,methanol.
CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
681.778
681.77
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Amiodarone hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Amiodarone hydrochloride
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation