Learn More
Aminotriazol, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16369317 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16369317 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16369317 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S245
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
Aminotriazol61-82-51000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminotriazole
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 61-82-5, 67-64-1
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C2H4N4
MDL-Nummer MFCD00005230,MFCD00053362
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC=NN1
IUPAC-Name 1H-1,2,4-Triazol-5-Amin
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
PubChem CID 1639
Menge 1 mL
ChEBI CHEBI:40036
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch