Learn More
Aminomethansulfonsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aminomethanesulfonic Acid |
| CAS | 13881-91-9 |
| Summenformel | CH5NO3S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-Aminomethanesulfonic Acid, (Aminomethyl)sulfonic Acid, Aminomethanesulfonic Acid, NSC 209983 |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH5NO3S/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H,3,4,5) |
| SMILES | NCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | Aminomethansulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.12 |
| Formelmasse | 110.999 |