Learn More
Aminomethanphosphonsäure, TRC
Artikelnummer. 17962835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
5 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17962835 5 g 5 Gramm
17994005 250 mg 250 Milligramm
17980505 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17962835 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6173405G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-51-9
Summenformel C H6 N O3 P
Molekulargewicht (g/mol) 111.04
Synonym Phosphonic acid, (aminomethyl)- (6CI,7CI,8CI,9CI), P-(Aminomethyl)phosphonic acid, (Aminomethyl)phosphonic acid, AMPA, AMPA (surfactant), Aminomethanephosphonic acid, Aminomethylenephosphonic acid, NSC 30076, Nalco 3919, Phosphaglycine
IUPAC-Name Aminomethylphosphonsäure
SMILES NCP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminomethyl phosphonic acid (AMPA)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
Formelmasse 111.0085
Reinheit (%) >95%