Learn More
Thermo Scientific™ AminoLink™ Kupplungsharz und Immobilisierungskit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Thermo Scientific™ AminoLink-Coupling Resin ist eine 4%ige quervernetzte Agarose, die mit Aldehydgruppen aktiviert wurde, um die kovalente Immobilisierung von Antikörpern und anderen Proteinen durch primäre Amine zu ermöglichen.
Leistungsmerkmale:
AminoLink Kopplungsharz – Aldehyd-aktivierte quervernetzte 4%ige gekörnte Agarose
Ideal für Antikörper und andere Proteine – Immobilisieren von Molekülen über primäre Amine (-NH2)
Flexible Kopplungsbedingungen –Die effiziente Kopplung (> 85 %) erfolgt in einem breiten Spektrum an pH-Werten (4 bis 10) und Puffer-Bedingungen (PBS oder andere Amin-freie Puffer, mit oder ohne organische Lösungsmittel)
Stabile, permanente Immobilisierung – Die Kopplungsreaktion führt zu einer stabilen, lecksicheren sekundären Aminbindung zwischen Harz und Ligand
Besser als Immobilisierung an CNBr-aktivierter Agarose – Die Bindung ist stabiler und ungeladen, was weniger unspezifische Bindungen bei der Affinitätsaufreinigung nach sich zieht
Vielseitig und wiederverwendbar – Das präparierte Affinitätsharz lässt sich an säulen- und chargenbasierte Affinitätsverfahren anpassen, und bei Anwendungen, die auf Proteinbindungsinteraktionen beruhen, ist das Harz wiederverwendbar
Im Lieferumfang enthalten:
Das Kit enthält vorgepackte AminoLink Säulen, Kopplungspuffer, Quenching Buffer, Waschlösung, Natriumcyanoborhydrid-Lösung und Säulenzubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | AminoLink Immobilisierungskit, 2 ml |
| Inhalt und Lagerung | Sufficient For: Immobilizing 2 to 20 mg of protein per column • AminoLink Columns, 2mL, 5 columns • AminoLink Coupling Buffer (pH 7.0), 250 mL • Quenching Buffer, 50 mL • Wash Buffer, 240 mL • Sodium Cyanoborohydride Solution, 5M, 0.5 mL • Column Accessories Store at 4°C |
| Produktlinie | AminoLink |
| Menge | Kit mit 5 Säule |
| Ziel | Antikörper |
| Typ | Immobilisierungskit |
| Stationäre Phase | Aldehyd |
| Ausreichend für | 5 Proteinimmobilisierungen |
| Format | Zentrifugationssäule |
| Säulentyp | Affinität, Agaroseharz |
Sicherheit und Handhabung
- AminoLink Immobilization Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- EUH204-Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide