Learn More
δ-Aminolevulinsäure-Hydrochlorid, 99.7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432910 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432910 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11432910 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210024791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    289.00 CHF
    274.98 CHF / 1 Gramm
    Sparen 14.02 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Delta-Aminolevulinsäure-Hydrochlorid ist der universelle Vorläufer von Tetrapyrrolen, wie Chlorophyll und Häm
Chemische Identifikatoren
CAS 9-2-5451
Summenformel C5H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00012869
InChI-Schlüssel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Aminolevulininsäure hydrochlorid, 5-Amino-4-oxopentansäure hydrochlorid, Aminolevulinsäure Hydrochlorid, Levulan-Kerastick, Aminolevulinsäure HCl, delta-Aminolevulinsäurehydrochlorid, 5-Aminolevulinat hydrochlorid, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC-Name 5-Amino-4-Oxopentansäure;hydrochlorid
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material δ-Aminolävulinsäurehydrochlorid
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.997
Menge 1 g
Formelmasse 167.6
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Delta-Aminolevulinic Acid Hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Delta-AminolevulinicAcid Hydrochloride