Learn More
Aminoguanidin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17992885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992885 1 g 1 Gramm
17904835 5 g 5 Gramm
17984155 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6098631G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1937-19-5
Summenformel CH6N4 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 110.55
Synonym Amino-guanidine Monohydrochloride (8CI), Hydrazinecarboximidamide, Monohydrochloride (9CI), Aminoguanidine Monohydrochloride, Aminoguanidinium Chloride, GER 11, Pimagedine Hydrochloride
IUPAC-Name 2-Aminoguanidin;Hydrochlorid
SMILES Cl.NNC(=N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoguanidine Hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/CH6N4.ClH/c2-1(3)5-4;/h4H2,(H4,2,3,5);1H