Learn More
Aminoguanidin-Hydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aminoguanidine Hydrochloride |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/CH6N4.ClH/c2-1(3)5-4;/h4H2,(H4,2,3,5);1H |