Learn More
Aminobutanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Amino-1-butanol |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3 |
| Formelmasse | 89.0841 |