Learn More
Aminoacetonitrilsulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369759
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369759 500 g 500 Gramm
11349759 25 g 25 Gramm
11359759 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369759 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22155.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5466-22-8 | C4H8N8·H2SO4
Aminoacetonitrile sulfate is used in organic synthesis, catalytic agent, petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aminoacetonitrilsulfat wird in der organischen Synthese, als katalytischer Wirkstoff und als petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5466-22-8
Summenformel C4H8N8·H2SO4
MDL-Nummer MFCD00012851
Synonym Glycinonitrile sulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoacetonitrile sulfate
Schmelzpunkt ∼160°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (H2NCH2CN)2·H2SO4
Menge 500 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 3916094
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,412
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 210.21
Reinheit (%) 97%