Learn More
Aminoacetonitrilhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aminoacetonitrile Hydrochloride |
| CAS | 6011-14-9 |
| Summenformel | C2H5ClN2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-Amino-acetonitrile Hydrochloride, Amino-acetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Monohydrochloride, 2-Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Hydrochloride, Aminoacetonitrile Monohydrochloride, Glycinonitrile Hydrochloride, alpha-Aminoacetonitrile Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H4N2.ClH/c3-1-2-4;/h1,3H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC#N |
| IUPAC-Name | 2-Aminoacetonitril;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 92.53 |
| Formelmasse | 92.0141 |