Learn More
Aminoacetonitrilbisulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10143490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10143490 5 g Glasflasche 5 Gramm
10542361 100 g Glasflasche 100 Gramm
10647294 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10143490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 153720050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 151-63-3 | C2H4N2·H2SO4 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-63-3
Summenformel C2H4N2·H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00012851
InChI-Schlüssel GTGIXCPOLMWQTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym aminoacetonitrile bisulfate, 2-aminoacetonitrile sulfate, aminoacetonitrile hydrogen sulfate, aminoacetonitrile sulfate 1:1, aminoacetonitrile hydrogensulfate, 2-aminoacetonitrile; sulfuric acid, aminoacetonitrile bisulphate, unii-7xa82hgq1c, aminoacetonitrile hydrosulfate, aminomethylcyanide hydrogen sulfate
PubChem CID 196971
IUPAC-Name 2-Aminoacetonitril;schwefelsäure
SMILES C(C#N)N.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aminoacetonitrile bisulfate
Schmelzpunkt 123.0°C to 125.0°C
Farbe Beige-gelb bis weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CN·H2SO4
Menge 5 g
Beilstein 04,344
Merck Index 15,406
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aminoacetonitrile bisulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.