Learn More
Amino-PEG3-C2-Azido, TRC
Artikelnummer. 30327753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327753 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327753 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5850001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
CAS 134179-38-7
Summenformel C8 H18 N4 O3
Menge 1 g
Synonym 1-Amino-11-azido-3,6,9-trioxaundecane
InChI-Formel InChI=1S/C8H18N4O3/c9-1-3-13-5-7-15-8-6-14-4-2-11-12-10/h1-9H2
SMILES NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
IUPAC-Name 2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Formelmasse 218.1379