Learn More
ε-Amino-N-Capronsäure, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11465965 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11465965 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11465965 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210164594
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hemmt Plasmin und Carboxypeptidase B. ε-Amino-N-Capronsäure, MP Biomedicals ist ein Lysin-Analogon, das die schnelle Dissoziation von Plasmin fördert und dadurch die Aktivierung von Plasminogen und die nachfolgende Fibrinolyse hemmt. Es wurde verwendet i
Es wird berichtet, dass EACA Chymotrypsin, Faktor VIIa, Lysin-Carboxypeptidase, Plasmin und Plasminogenaktivator hemmt. Es wurde berichtet, dass es die Plasminogenbindung an aktivierte Blutplättchen hemmt. Einem ersten Bericht zufolge hemmt es die Aktivierung der ersten Komponente des Komplementsystems. Bindet und inaktiviert Carboxypeptidase B.
Spezifikation
CAS 60-32-2
Schmelzpunkt 205 °C bis 215 °C
Dichte 1,48 g/ml (lit.)
Summenformel C6H13NO2
Menge 5 kg
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml); sparsam in Alkohol und Methanol; praktisch unlöslich in Äther; Unlöslich in Ethanol.
InChI-Schlüssel SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
IUPAC-Name 6-Aminohexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.175
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
Formelmasse 131.2
Physikalische Form Pulver