Learn More
ε-Amino-N-capronsäure, 99,8%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11438000 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11438000 25 g
11448000 100 g
11468000 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438000 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210164525
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 60-32-2
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.175
InChI-Schlüssel SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
PubChem CID 564
ChEBI CHEBI:16586
IUPAC-Name 6-Aminohexansäure
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ε-Amino-N-caproic Acid
Farbe Weiß
Dichte 1.48g/mL
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Menge 25 g
Formelmasse 131.2
Physikalische Form Kristallpulver