Learn More
Amino(diphenyl)essigsäure (2,2-Diphenylglycin), Mikromol™
Beschreibung
Amino(diphenyl)essigsäure (2,2-Diphenylglycin), Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine) |
| CAS | 3060-50-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Amino(diphenyl)acetic Acid (2,2-Diphenylglycine) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H13 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Phenytoin Sodium Imp. C (EP), Phenytoin Imp. C (EP), Phenytoin USP Related Compound A, Phenytoin USP RC A, Amino(diphenyl)acetic Acid, 2,2-Diphenylglycine, Phenytoin Related Compound A, Phenytoin Impurity C, Phenytoin Sodium Impurity C, Phenytoin Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H13NO2/c15-14(13(16)17,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,15H2,(H,16,17) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Mehr anzeigen |