Learn More
MP Biomedicals Aminosäure-Diät, synthetisch, Pellets
Artikelnummer. 11477341 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11477341 20 kg
11487341 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477341 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0296036220
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ernährung mit hohem Aminosäuregehalt. Kann Agar-Gel hinzugefügt werden, um die Darreichung zu erleichtern.
  • Ernährung mit hohem Aminosäuregehalt
  • Kann Agar-Gel hinzugefügt werden, um die Darreichung zu erleichtern.
  • Kann für die Forschung verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Tierfutter
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Format Pellet, pelletieren
Menge 20 kg
Sterilität Unsteril
Lagerungsbedingungen Gekühlt
Länge (angloamerikanisch) 1 ft.
Länge (metrisch) 0.3048 m
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.