Learn More
Amiloride Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18062010
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18062010 50 mg 50 Milligramm
18030910 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18062010 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57870050MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2016-88-8
Summenformel C6 H8 Cl N7 O . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 266.09
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride (1:1), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride (8CI), 1-(3,5-Diamino-6-chloropyrazinecarboxyl)guanidine hydrochloride, Amilorid hydrochloride, Amiloride hydrochloride, Amipramidine, Amipramizide, Amiprazide, Colectril, Guanamprazine hydrochloride, MK-870 hydrochloride, Midamor, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride, N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinecarboxamide hydrochloride, Nilurid
IUPAC-Name 3,5-diamino-N-carbamimidoyl-6-chloropyrazine-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amiloride hydrochloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H
Formelmasse 265.0246