Learn More
Amiloridhydrochlorid-Dihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30458116
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458116 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458116 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0560.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amiloride Hydrochloride Dihydrate
CAS 17440-83-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amiloride Hydrochloride Dihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H8 Cl N7 O . Cl H . 2 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Amiloride Hydrochloride Dihydrate, 2-Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, hydrochloride, hydrate (1:1:2), Pyrazinecarboxamide, 3,5-diamino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (9CI), Pyrazinecarboxamide, N-amidino-3,5-diamino-6-chloro-, monohydrochloride, dihydrate (8CI), N-Amidino-3,5-diamino-6-chloropyrazinamide hydrochloride dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O.O.Cl.NC(=N)NC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
IUPAC-Name 3,5-Diamino-N-carbamimidoyl-6-chlorpyrazin-2-carboxamid; Dihydrat; Hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 302.12
Menge 10 mg
Formelmasse 301,0457 g/mol