Learn More
Amikacinsulfat Mikromol™
Artikelnummer. 30050413
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050413 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050413 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1279.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Amikacinsulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amikacin Sulfate
CAS 39831-55-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amikacin Sulfate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H43 N5 O13 . 2 H2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Amikacin sulfate, 6-O-(3-Amino-3-deoxy-a-d-glucopyranosyl)-4-O-(6-amino-6-deoxy-a-d-glucopyranosyl)-1-N-[(2S)-4-amino-2-hydroxybutanoyl]-2-deoxy-d-streptamine sulfate
InChI-Formel InChI=1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
SMILES NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name (2S)-4-Amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamid; Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 781.76
Menge 250 mg
Formelmasse 781,2205 g/mol