Learn More
Amikacin disulfate, Thermo Scientific™
An aminoglycoside antibiotic derived from Kanamycin A
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63862.14
Menge 25g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15416019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.01 CHF
    142.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 16.36 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Amikacin disulfate is used as an aminoglycoside antibiotic derived from Kanamycin A, used for treating infections with multidrug resistant Gram negative bacteria such as Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, and Enterobacter. It is commonly used in the treatment of drug-resistant mycobacteria. It is used to study organism-directed delivery of antibiotics as well as drug resistance.
Solubility
Soluble in water at 50mg/ml with warming
Notes
Potency: 674-786 micrograms per mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39831-55-5
781.75
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid)
C22H47N5O21S2
MFCD00167475,MFCD00167475
134129615
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
Spezifikation
Amikacin disulfate
White
C22H47N5O21S2
6172633
Soluble in water at 50mg/ml with warming
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]1O
781.75
781.77
39831-55-5
25g
MFCD00167475,MFCD00167475
14,405
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
(2S)-4-amino-N-[(1R,2S,3S,4R,5S)-5-amino-2-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-6-(aminomethyl)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy}-3-hydroxycyclohexyl]-2-hydroxybutanamide; bis(sulfuric acid)
134129615
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Amikacin disulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Amikacin sulfate
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation