Learn More
Melford Amikacindisulfat
Artikelnummer. 30018010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018010 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018010 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A20540100.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Amikacin-Disulfat ist ein Antibiotikum aus der Klasse der Aminoglykoside.
Amikacin-Disulfat ist ein Antibiotikum aus der Klasse der Aminoglykoside. Es findet häufig Anwendung in der Mikrobiologie und Zellkultur. Dieses Antibiotikum ist ein Breitband-Aminoglykosid-Antibiotikum mit starker antibakterieller Wirkung gegen ein breites Spektrum gramnegativer und einiger grampositiver Bakterien. Die Disulfatform von Amikacin ist ein Salzderivat und wird häufig in der Laborforschung eingesetzt.
Wird in mikrobiologischen Experimenten verwendet, um das Wachstum von Bakterien in Zellkulturen zu hemmen oder um Zellen auszuwählen, die Antibiotikaresistenzgene enthalten. Es ist besonders wirksam gegen bestimmte Bakterienstämme, die gegen andere Antibiotika resistent sind.
Forscher können Amikacin-Disulfat in Studien zu bakteriellen Infektionen, Antibiotika-Empfindlichkeitstests und anderen Experimenten einsetzen, bei denen eine selektive Hemmung des Bakterienwachstums erforderlich ist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amikacin Disulfate
CAS 39831-55-5
Menge 100 g
Summenformel C22H43N5O13-2H2SO4
Güte USP