Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amifostin-Trihydrat
Artikelnummer. 16621852 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16621852
Marke: Thermo Scientific Chemicals 463100010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112901-68-5 | C5H21N2O6PS | 268.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112901-68-5
Summenformel C5H21N2O6PS
Molekulargewicht (g/mol) 268.26
InChI-Schlüssel TXQPXJKRNHJWAX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name ({2-[(3-Aminopropyl)amino]ethyl}Sulfanyl)Phosphonsäure-Trihydrat
SMILES O.O.O.NCCCNCCSP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amifostine trihydrate
Menge 1 g
Formelmasse 268.27