Learn More
Amido Black 10B, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11433783
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433783 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11433783 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP12410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Amido Black 10B ist ein allgemeiner Farbstoff für Proteine und Nukleinsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amido Black 10B
CAS 1064-48-8
Extinktionskoeffizient 450g(-1) cm(-1) min.
Summenformel C22H14N6Na2O9S2
Synonym Naphthol Blue Black
Identifizierung Pass Test
InChI-Schlüssel HKBVRFLHNUEVRO-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium;4-Amino-3[(4-Nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(Phenylhydrazinylidene)Naphthalin-2,7-Disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 616.487
PubChem CID 44134531
Lambda max. 616 to 620nm
Formelmasse 616.5
Verlust bei Trocknung 10% max.
Verpackung Glasflasche
Farbindex Nr. 20470
Farbe Braun
pH 9.0
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • AMIDO BLACK 10B
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.