Learn More
Amidinothioharnstoff, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10184910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10184910 10 g Glasflasche 10 Gramm
10053270 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10184910 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 259190100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2114-02-5 | C2H6N4S | 118.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2114-02-5
Summenformel C2H6N4S
Molekulargewicht (g/mol) 118.16
MDL-Nummer MFCD00014472
InChI-Schlüssel OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
PubChem CID 2724563
IUPAC-Name Diaminomethylidenthioharnstoff
SMILES C(=NC(=S)N)(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amidinothiourea
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 160°C to 164°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C(=NH)NHC(=S)NH2
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 7 w/w % in water (20°C)
Formelmasse 118.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amidinothiourea
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.