Learn More
Molecular Probes™ Amidine Latex Beads, 4% w/v, 1.0 μm
Amidin-Latex-Beads, 4 % w/v, 1,0 µm
Marke:  Molecular Probes™ A37322
396.01 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Artikelnummer. 11564067
  • 594.00 CHF / 15 Milliliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.
Dieser positiv geladene hydrophobe Amidin-Latex eignet sich besonders für die Herstellung von Latex-Zwischenprodukten. Die einzige Funktionsgruppe, die auf der Partikeloberfläche vorhanden ist, ist Amidin, das nicht für die aggregierenden Effekte polyvalenter Kationen empfindlich ist. Diese Partikel reagieren empfindlich auf negativ geladene Kontaminanten oder multivalente Anionen. Die Amidin-Latizes sollten in Umgebungen mit niedrigem bis neutralem pH-Wert verwendet werden. Die Amidingruppe ist basisch mit einem pH ∼10-11.
Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen zur Auswahl—0,02 bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen — für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei: ultrasauber
  • Verschiedene Mengen — von Milliliter bis 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunoassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikelerfassung und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen
    Erhalten Sie einen technischen Überblick über Mikrosphären, erfahren Sie mehr zu Hochaktivitätsbeads, superaktiven Beads und Spezialbeads und prüfen Sie Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite für IDC tensidfreie Latex-Beads.
    Wir fertigen ein kundenspezifisches Mikrosphärenprodukt für Sie an
    Wenn Sie die Mikrosphäre, nach der Sie suchen, nicht in unserer Lagerliste finden, fertigen wir eine kundenspezifische Mikrosphäre für Sie an. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
    Hochgradig aktive Latex-Beads
    Raumtemperatur
    1 μm
    Polystyrol
    IDC
    Amidin
    Sonderangebote
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.