Learn More
Merck Amicon™ Ultra-4 Zentrifugalfiltereinheiten
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
Marke: Merck UFC803096
Additional Details : Gewicht : 1.45800kg
Includes: Komplett mit Zentrifugenröhrchen und Kappen
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung.EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
- Ultracel™-PL Membran aus regenerierter Cellulose für hohe Rückgewinnung
- Vertikale Membran zur Verringerung der Polarisation für besonders kurze Zentrifugationszeiten von nur 10 bis 15 min
- Heißversiegelte Membran verhindert nachgelagerte extrahierbare Substanzen
- Gehäuse aus Styrol/Butadien-Copolymer
- Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen, Kappe und Auskleidung des Röhrchens aus Polyethylen
- Universelle Rotorenkompatibilität
- Hohe Rückgewinnung des Retentats: >90 %
- Hoher Konzentrationsfaktor: 80- bis 100-fach
- Einfache Probenüberwachung mit durchscheinendem Gehäuse und Volumengraduierungen
- Durch direkten Zugriff auf Pipettiererproben entfällt der Verarbeitungsschritt zur Rückgewinnung von Konzentrat
Anwendungen:
- Konzentration biologischer Proben einschließlich Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
- Aufreinigung von Makromolekülkomponenten in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten
- Konzentration verdünnter oder vorgereinigter Proteine aus Säulen-Eluenten
- Entsalzung und Pufferaustausch
Spezifikation
Ja | |
30.000 Tage | |
3 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
96Pack | |
4 mL | |
22,7 mm |
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung | |
Unsteril | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung | |
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen | |
Zentrifugenfilter | |
124 mm |