Learn More
Merck Amicon™ Ultra-0,5 Zentrifugalfiltereinheiten
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
Marke: Merck UFC5030BK
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Includes: Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung.EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
- Aufkonzentrieren von 500 μl hinab auf 15 μl
- Aufkonzentrierungsfaktor 25 bis 30 x
- Festwinkelrotor:14,000 × g für Konzentrationsdrehung; 1000 × g für Umkehrdrehung
- Hohe Probenrückgewinnung (mehr als 90 % der verdünnten Anfangslösung)
- Schnelle Verarbeitungszeit - 10 bis 30 Minuten
- Umkehrdrehfunktion für eine konsistente Rückgewinnung
- Ermöglicht die Konzentration von Proteinen mit einem molekularen Gewichtslimit der Membran von 3 kDa oder 10 kDa
Anwendungen:
- Konzentration von biologischen Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
- Aufreinigung von makromolekularen Komponenten in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten, Entfernung von Primern, Linkern oder makromolekularen Markierungen aus einem Reaktionsgemisch und Proteinentfernung vor HPLC
- Entsalzen und Pufferaustausch
Spezifikation
Ja | |
30.000 Tage | |
1 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
14.000 x g für Konzentrierungsdurchlauf, 1000 x g für Umkehrdurchlauf | |
Zentrifugenfilter | |
0,196 in. | |
10,8 mm |
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung | |
Unsteril | |
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung | |
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen | |
500Pack | |
0,5 mL | |
4,99 cm |