Learn More
Merck Amicon™ Ultra-0,5 Zentrifugalfiltereinheiten
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung. EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
Marke:  Merck UFC501008
109.96 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.06580kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10028713
  • 127.00 CHF / 8 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
Beschreibung
Beschreibung
Für eine hohe Probenrückgewinnung und schnelle Probenverarbeitung.EMD Amicon™ Ultra-Zentrifugalfiltereinheiten verfügen über regenerierte Zellulosemembranen, die ideal für die Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren sowie für die Konzentration und Entsalzung sind.
  • Aufkonzentrieren von 500 μl hinab auf 15 μl
  • Aufkonzentrierungsfaktor 25 bis 30 x
  • Festwinkelrotor:14,000 × g für Konzentrationsdrehung; 1000 × g für Umkehrdrehung
  • Hohe Probenrückgewinnung (mehr als 90 % der verdünnten Anfangslösung)
  • Schnelle Verarbeitungszeit - 10 bis 30 Minuten
  • Umkehrdrehfunktion für eine konsistente Rückgewinnung
  • Ermöglicht die Konzentration von Proteinen mit einem molekularen Gewichtslimit der Membran von 3 kDa oder 10 kDa
Anwendungen:
  • Konzentration von biologischen Proben mit Antigenen, Antikörpern, Enzymen, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten, Entfernung von Primern, Linkern oder makromolekularen Markierungen aus einem Reaktionsgemisch und Proteinentfernung vor HPLC
  • Entsalzen und Pufferaustausch
Spezifikation
Spezifikation
Ja
10.000 Tage
1 cm2
Regenerierte Cellulose (RC)
14.000 x g für Konzentrierungsdurchlauf, 1000 x g für Umkehrdurchlauf
Zentrifugenfilter
0.196 in.
10,8 mm
Ultracel-PL regenerierte Cellulose für hohe Wiedergewinnung
Unsteril
Proteinaufreinigung, Proteinkonzentration und -entsalzung
Zwei Mikrozentrifugenröhrchen
8Pack
0,5 mL
4,99 cm