Learn More
Amicarbazon-Desamino 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326910 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326910 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10155100AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amicarbazone-desamino
CAS 889062-05-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amicarbazone-desamino
Versandbedingung +20°C
Summenformel C10 H18 N4 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1H-1,2,4-Triazole-1-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-, N-(1,1-Dimethylethyl)-2,5-dihydro-3-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H18N4O2/c1-6(2)7-11-8(15)14(13-7)9(16)12-10(3,4)5/h6H,1-5H3,(H,12,16)(H,11,13,15)
SMILES CC(C)C1=NN(C(=O)NC(C)(C)C)C(=O)N1
IUPAC-Name N-tert-Butyl-5-oxo-3-propan-2-yl-4H-1,2,4-triazol-1-carboxamid
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 226.28
Menge 1 mL
Formelmasse 226.143 g/mol