Beschreibung
Für den Einsatz mit dem automatischen digitalen inversen Fluoreszenzsystem EVOS FL (Kat.- Nr. 12-463-377). Der Onstage Inkubator ist eine integrierte Klimakammer, die eine präzise Steuerung von Temperatur, Feuchtigkeit und drei Gasen für die Zeitraffer-Bildgebung von lebenden Zellen unter physiologischen und nicht-physiologischen Bedingungen ermöglicht.
Das EVOS FL Automatische Bildgebungssystem bringt die Einfachheit der gesamten EVOS-Linie auf eine Plattform für automatisierte Zellbildgebung, die mit Zeitraffer-Bildgebung, Bereichsabtastung, Kachel-Stitching und automatisierter Zellzählung mit einer einfachen Berührung eines Monitors ausgestattet ist – und das zu einem Preis, der für jedes Labor erschwinglich ist. Umgebungseinstellungen und Parameter der Bilderfassung sind nahtlos in die Systemschnittstelle integriert, sodass ein inverses Hochleistungs-Bildgebungssystem mit hervorragender Flexibilität, Anwenderfreundlichkeit und optischer Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Zeitraffer-Bildgebungsexperimente geschaffen wurde.
Der Onstage-Inkubator bietet folgende Möglichkeiten:
- Intuitive Einstellung von Umgebungs- und Bildaufnahmeparametern
- Einfache Aufrechterhaltung von physiologischen oder unphysiologischen Bedingungen mit präziser Steuerung
- Auswahl verschiedener Gefäßhalterungen
- Sparen Sie Laborplatz mit einer kleinen Stellfläche und einem schlanken Design
- Erstellen Sie gleichzeitig Zeitrafferaufnahmen von jedem Well einer 96-Well-Platte
- Erfassen von Zeitrafferaufnahmen in einer einzelner Ebene oder in Z-Stapeln
- Autofokus in jedem Kanal und Datenpunkt
- Metadaten und Zeitstempel sind in jedem Bild von Zeitrafferfilmen enthalten
- Kompatible Gefäße: Multiwellplatten, 35 mm-Schalen, 60 mm-Petrischalen, T-25-Kolben
- Temperaturbereich: Raumtemperatur bis 40 °C
- CO2 -Bereich: 0-20 %
- O2 -Bereich: 0 % bis Umgebungstemperatur
- Luftfeuchtigkeitsbereich: > 80 % relative Luftfeuchtigkeit bei 37 °C.
- Abmessungen: 25 x 19 x 3,7 cm (Klimakammer); 37 x 16 x 20 cm (Steuereinheit)
- Gewicht: 1,5 kg (Klimakammer); 10 kg (Steuereinheit)
Spezifikation
Onstage Inkubator | |
EVOS FL Auto 2 (AMAFD2000), EVOS M5000 (AMF5000) | |
Einheit umfasst: • Stagetop Umgebungskammer • Steuereinheit • Haupt-Stufenplatte (auch als EVOS Onstage Hauptplatte erhältlich, Kat. Nr. AMEPVH035) • Gefäßhalter für Multiwellplatten (auch als EVOS Onstage Gefäßhalter, Multiwellplatten erhältlich, Kat. Nr. AMEPVH028) • Deckelhalterschutz • Kabel mit 6-poligem Steckverbinder • Kabel, USB A-zu-B, 6 ft • Beheizter Schlauch mit Temperaturregelung, 180/6 (cm, ft) (auch als EVOS Onstage Inkubatorschlauch erhältlich, Kat. Nr. AMEP4728) • Gasleitung, 1/8' ID, 1/4' AD (auch als EVOS Onstage Inkubator-Gasleitung erhältlich, Kat. Nr. AMEP4732) • Adapter für Gasleitung mit Steckanschluss (je 3 Stück) • Standard-Gabelschlüssel • Sechskantschraubendreher • Netzkabel Typ A (Nordamerika)* *Beachten Sie, dass ein länderspezifisches Netzkabel separat in Regionen bestellt werden muss, in denen der Typ A-Netzstecker nicht v |
|
<80 % bei 37 °C | |
Steuerung (H x B x T): 37 x 16 x 20 cm/15 x 6,3 x 7,9 Zoll), Klimakammer (H x B x T): 25 x 19 x 3,7 cm/9,7 x 7,6 x 1,5 Zoll | |
Je 1 |
EVOS™ | |
Chamber Slides, T-25 Kolben, Mikroskopobjektträger, Multiwellplatten, Petrischalen | |
Keine Beleuchtung | |
Raumtemperatur bis 40 °C | |
Steuerung: 10 kg, Klimakammer: 1,5 kg (3,3 lb) |