missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ AMG 548

Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Potent and selective inhibitor of p38α (Ki values are 0.5, 3.6, 2600 and 4100 nM for p38α, p38β, p38γ and p38δ respectively). Displays >1000-fold selectivity against 36 other kinases; inhibits whole blood LPS-stimulated TNFα (IC50 = 3 nM). Efficacious in acute and chronic models of arthritis.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | AMG 548 |
| CAS | 864249-60-5 |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C29H27N5O |
| Formelmasse | 461.56 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 461.569 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur