Learn More
AMG 18 hydrochloride, Tocris Biosciences™
IRE1 Inhibitors
Marke: Tocris Bioscience 6166/5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
AMG 18 hydrochloride is a potent and selective IRE1α inhibitor (IC50 values are 13 and 99 nM for recombinant and cellular IRE1α, respectively). Exhibits selectivity for IRE1α in a panel of over 100 other kinases.Spezifikation
| 2250019-92-0 | |
| 2-Chloro-N-[6-methyl-5-[[3-[2-[(3S)-3-piperidinylamino]-4-pyrimidinyl]-2-pyridinyl]oxy]-1-naphthalenyl]benzenesulfonamide hydrochloride | |
| 5 mg |