Learn More
Ametoctradin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30318672 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30318672 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10148900AL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ametoctradin
CAS 865318-97-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ametoctradin
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H25 N5
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1c(N)n2ncnc2nc1CC
IUPAC-Name 5-Ethyl-6-octyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amin
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 275.39
Menge 1 mL
Formelmasse 275.211 g/mol