Learn More
Cytiva Amersham™ TE 77 Semi-Dry-Transfereinheit
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Gelabmessungen:
21 x 26 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Langlebige, perforierte Elektroden aus Platin-Titan und Edelstahl sorgen für gleichmäßige, kontaminationsfreie Transfers
- Erfordert minimalen Puffer, gerade ausreichend, um Blotting-Papiere und Membranen zu sättigen
- Verwendet niedrige Stromstärken (0.5 A) und Spannungen (30 V) für Transfers: Sicherer und wirtschaftlicher
- Geeignet für Gele bis 21 × 26 cm
- Getestet für die Verwendung mit Amersham™ ECL Western Blotting-Reagenzien
- Automatischen Stoppfunktion; der Transfer wird gestoppt, wenn der Puffer erschöpft ist, wodurch eine Überhitzung verhindert wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Semi-Dry-ECL-Blotter wurden entwickelt, um hervorragende elektrophoretische Übertragungsergebnisse mit niedrigem Strom und niedriger Spannung bei minimaler Puffermenge zu liefern. Die Einheiten sind mit und ohne integrierte Netzteile erhältlich, um maximale Flexibilität zu bieten. |
| Typ | TE 77 halbtrockene Transfereinheit, 21×26 cm |
| Gelabmessungen | 21 x 26 cm |
| Enthält | 25 Blatt Blotting-Papier, 50 Zellophanblätter, feste Masken, Masken für 14x16-cm-Gele. |
| Modell | TE 77 |
| Breite (metrisch) | 38 cm |
| Höhe (metrisch) | 9 cm |