Learn More
Cytiva Amersham™ PTFE-beschichtete Kämme für vertikale Standard-Gelelektrophoreseeinheiten
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
15
20
Dicke (angloamerikanisch):
0,03 in.
0.05 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Erhältlich in Größen für 10-, 15-, 20- oder 28-Wells
- Die meisten Kämme sind in allen drei Stärken erhältlich: 0.75, 1 und 1.5 mm
- Wells mit einer Tiefe von 25 mm (außer 28-Well-Kamm, der 15 mm tiefe Wells formt)
- Das Probenvolumen pro Well hängt von der Geldicke, der Welltiefe und der Anzahl der Wells pro Kamm ab
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 600, SE 400 Vertikale Geleinheit |
| Typ | Kamm |
| Material | PTFE |
| Anzahl Wells | 20 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0.1 cm |
| Volumen (metrisch) Well | 4.1 μL |
| Breite (metrisch) | 0.41 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 0.98 in. |
| Tiefe (metrisch) | 2.5 cm |