Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Sandwiches für das Western Blotting
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 cm
Breite (metrisch):
9 cm
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Wird zur einfacheren Aufbereitung mit zwei vorkonfigurierten Whatman™ 3MM Chr-Filterpapieren mittlerer Dicke (0.34 mm) geliefert.
- Passt für die meisten Precase-Gelformate.
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 8 cm |
| Breite (metrisch) | 9 cm |
| Menge | 10/Packung |
| Format | Sandwich |
| Porengröße | 0,45 μm |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- ||Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose