Learn More
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose-Membranen: Blätter
Artikelnummer. 15239824 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
25/Packung
25/Pckg.
5/Pckg.
Länge (metrisch):
8 cm
8 cm
10 cm
10 cm
10,2 cm
16 cm
20 cm
20 cm
60 cm
Breite (metrisch):
9 cm
9 cm
10 cm
10 cm
13,3 cm
14 cm
20 cm
20 cm
30 cm
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0.2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
10 Bögen
25 Bögen
5 Bögen
Artikelnummer. 15239824
Marke: Cytiva 10600041
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen: Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Verwendet für Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden.Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrozellulose-Membranen:Bögen bieten eine ausgezeichnete Empfindlichkeit, Auflösung und einen niedrigen Hintergrund.
Einzelne Folien.
  • 100 % Reine Nitrocellulose
  • Hohe Affinität für Proteine
  • Blockiervermögen
  • Kompatibel mit einer Reihe von Nachweisverfahren einschließlich Chemolumineszenz-, Chromogen- und Fluoreszenz-Methoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blots, Dot-Blot-Assays und weitere Protein- oder Nukleinsäure-Methoden
Menge 25/Packung
Format Blatt
Porengröße 0,45 μm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amersham Protran
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.