Learn More
Cytiva Amersham™ Megaprime™ DNA-Markierungssystem
Artikelnummer. 10714367 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
30 Reaktionen
60 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Membranhybridisierung
Packungsgröße:
1 Stück
30 Reaktionen
60 Reaktionen
Artikelnummer. 10714367
Marke: Cytiva RPN1606
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Includes
Primer-Lösung; Kennzeichnungspuffer; Reaktionspuffer; Enzym; Standard-DNA-Lösung; Träger-DNA-Lösung
Zur Markierung von DNA-Sonden für bestimmte Aktivitäten >1 x 109dpm/μg in 10 Minuten
Megaprime™ DNA-Kennzeichnungssysteme werden für die schnelle, Random-Prime-Kennzeichnung von nur 25 ng Substrat-DNA verwendet.
  • Das System verfügt über ein geklontes Klenow-Fragment und zufällige Nonamer im Random-Prime-Kennzeichnungsverfahren
  • Es ist nicht erforderlich, vor der Hybridisierung nicht inkorporierte Nukleotide zu entfernen
  • Protokolle zur Kennzeichnung direkt von Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -15°bis -30 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Membranhybridisierung
Enthält Primerlösung 150 μl, Markierungspuffer dATP, dGTP und dTTP in Tris HCl pH 7.5, 2-Mercaptoethanol und MgCl2 300 μl, Nucleotid-Lösungen dATP, CCTP, dGTP, dTTP in Tris HCl pH 8, 0.5 mM EDTA, Reaktionspuffer A 10x konzentriert
Anzahl Reaktionen 30
Produkttyp Megaprime DNA-Markierungssystem, dCTP (zur Verwendung mit markiertem dCTP)
Menge 30 Reaktionen