Learn More
Cytiva Amersham™ Megaprime™ DNA-Markierungssystem
Zur Markierung von DNA-Sonden für bestimmte Aktivitäten >1 x 109dpm/μg in 10 Minuten
Marke: Cytiva RPN1604
Additional Details : Gewicht : 0.12100kg
Includes: Primer-Lösung; Kennzeichnungspuffer; Reaktionspuffer; Enzym; Standard-DNA-Lösung; Träger-DNA-Lösung
Beschreibung
Megaprime™ DNA-Kennzeichnungssysteme werden für die schnelle, Random-Prime-Kennzeichnung von nur 25 ng Substrat-DNA verwendet.
- Das System verfügt über ein geklontes Klenow-Fragment und zufällige Nonamer im Random-Prime-Kennzeichnungsverfahren
- Es ist nicht erforderlich, vor der Hybridisierung nicht inkorporierte Nukleotide zu entfernen
- Protokolle zur Kennzeichnung direkt von Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt
Spezifikation
-15 bis -30 °C | |
Primerlösung 150 μl, Markierungspuffer dATP, dGTP und dTTP in Tris HCl pH 7.5, 2-Mercaptoethanol und MgCl120 μ 2l, Nucleotid-Lösungen dATP, CCTP, dGTP, dTTP in Tris HCl pH 8, 0.5 mM EDTA 120 μl, Reaktionspuffer A 10x konzentriert | |
Megaprime DNA-Markierungssystem, dNTP (zur Verwendung mit radioaktiv markierten Nukleotiden) |
Membranhybridisierung | |
30 |