Learn More
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette
Artikelnummer. 10499404 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in.
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 in.
24 x 30 cm
10 x 12 in.
30 x 40 cm
Farbe:
Neutral (Standard)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10499404
Marke: Cytiva RPN11642
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für höchste Forschungsansprüche im biowissenschaftlichen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassetten aus stabilem Aluminium sind in verschiedenen Farben erhältlich und ermöglichen so die Farbkennzeichnung der Arbeit.
    • Robuste und chipsichere Autoradiographie-Kassetten.
    • Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen bis -70 °C.
    • Maximaler Kontakt zwischen Film und der Probe für eine optimalen Auflösung.
    • Das nichtporöse Kissen sorgt für eine wischfeste Oberfläche und minimale Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hypercassette, Neutral (Standard)
Beschreibung Amersham Hypercasette Autoradiographiekassetten sind für die anspruchsvollsten Anforderungen der Forschung in den Biowissenschaften ausgelegt.
Farbe Neutral (Standard)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen unter -70°C
Dimensions (LxW) 18 x 24 cm