Learn More
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Dimensions (LxW):
5 x 7 in.
18 x 24 cm
20 x 40 cm
8 x 10 in.
24 x 30 cm
10 x 12 in.
30 x 40 cm
Farbe:
Neutral (Standard)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste und chipsichere Autoradiographie-Kassetten.
- Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen bis -70 °C.
- Maximaler Kontakt zwischen Film und der Probe für eine optimalen Auflösung.
- Das nichtporöse Kissen sorgt für eine wischfeste Oberfläche und minimale Kontamination
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hypercassette, Neutral (Standard) |
| Beschreibung | Amersham Hypercasette Autoradiographiekassetten sind für die anspruchsvollsten Anforderungen der Forschung in den Biowissenschaften ausgelegt. |
| Farbe | Neutral (Standard) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen unter -70°C |
| Dimensions (LxW) | 5 x 7 in. |