Learn More
Cytiva Amersham™ ECL Plex™ Kombinationspakete für Western Blotting
Komplettsystem optimiert für fluoreszierendes Western Blotting
334.00 CHF - 362.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Western-Blot-Kit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | ECL Plex Western Blot-System |
Lagerungsbedingungen | Unterschiedliche Komponenten |
Includes: Amersham ECL Plex Ziege-α -Maus IgG-Cy3, 150 μg; Amersham ECL Plex Ziege-α -Kaninchen IgG-Cy5, 150 μg; Amersham ECL Plex fluoreszierende Regenbogen-Marker, 120 μl; 45-001-214: Amersham Protran Premium, 10 × 10 cm,10 Bögen oder 45-001-215: Hybond LFP0.2μ M PVDF, 20 × 20 cm, 3 Bögen
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10585545
|
Cytiva
RPN998 |
Enthält Cy3, Cy5, Amersham Protran Premium 0,45 NC |
362.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10449774
|
Cytiva
RPN999 |
Enthält Cy3, Cy5, Amersham Hybond LFP 0,2 PVDF |
334.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verbesserte Formulierung von Cy3 -Konjugaten für noch tieferen Hintergrund
Spezifikation
Western-Blot-Kit | |
ECL Plex Western Blot-System | |
Unterschiedliche Komponenten |